CAS RN 1642562-02-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Carvacrol-Beta-D-glucuronuro, TRC
CAS: 1642562-02-4 Fórmula molecular: C16H22O7 Peso molecular (g/mol): 326.34 Sinónimo: 2-Methyl-5-(1-methylethyl)Phenyl-beta-D-glucopyranosiduronic Acid Nombre IUPAC: (2S,3S,5R,6S)-3,4,5-trihidroxi-6-(2-metil-5-propano-2-ilfenoxi)oxano-2-carboxílico SMILES: CC(C)c1ccc(C)c(O[C@@H]2O[C@@H]([C@@H](O)C(O)[C@H]2O)C(=O)O)c1