CAS RN 1640971-60-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
(3R,4R)-3-[(6-Amino-4-pirimidinil)metilamino]-4-metil-beta-oxo-1-piperidinepropanenitrilo, TRC
CAS: 1640971-60-3 Fórmula molecular: C14H20N6O Peso molecular (g/mol): 288.35 Sinónimo: (3R,4R)-3-[(6-Amino-4-Pyrimidinyl)Methylamino]-4-Methyl-B-Oxo-1-Piperidinepropanenitrile Nombre IUPAC: 3-[(3R,4R)-3-[(6-aminopirimidina-4-il)-metilamino]-4-metilpiperidina-1-il]-3-oxopropanenitrilo SMILES: C[C@@H]1CCN(C[C@@H]1N(C)c2cc(N)ncn2)C(=O)CC#N