CAS RN 163860-36-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
RH 1788, TRC
CAS: 163860-36-4 Fórmula molecular: C22 H28 N2 O3 Peso molecular (g/mol): 368.4693 Sinónimo: Benzoic acid, 3,5-dimethyl-, 1-(1,1-dimethylethyl)-2-[4-(1-hydroxyethyl)benzoyl]hydrazide,RH 1788 Nombre IUPAC: N-tert-butil-N'-[4-(1-hidroxietil)benzoilo]-3,5-dimetilbenzohidrazida SMILES: CC(O)c1ccc(cc1)C(=O)NN(C(=O)c2cc(C)cc(C)c2)C(C)(C)C