CAS RN 163734-06-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
N7-(2-Carbamoil-2-hidroxietil)guanina, TRC
CAS: 163734-06-3 Fórmula molecular: C8 H10 N6 O3 Peso molecular (g/mol): 238.2 Nombre IUPAC: 3-(2-amino-6-oxo-1H-purina-7-il)-2-hidroxipropanamida SMILES: NC(=O)C(O)Cn1cnc2N=C(N)NC(=O)c12