CAS RN 163685-40-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
1-[(2,2-Dimetil-1,3-dioxolan-4-il)metoxi]-3-[4-(2-metoxietil)fenoxi]-2-propanol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
1-[(2,2-Dimetil-1,3-dioxolan-4-il)metoxi]-3-[4-(2-metoxietil)fenoxi]-2-propanol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
1-[(2,2-Dimetil-1,3-dioxolan-4-il)metoxi]-3-[4-(2-metoxietil)fenoxi]-2-propanol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.