CAS RN 163597-04-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
17,17'-Di(ciclopropilmetil)-4,5alfa;4',5alfa'-diepoxi-7alfa,7alfa'-di[(1S)-1-hidroxi-1,2,2-trimetilpropil]-6,6'-dimetoxi-2,2'-bi(6alfa,14-etano-14alfa-morfinan)-3,3'-diol, Mikromol
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.