CAS RN 163589-30-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
3-Hidroxi-Ropivacaína, TRC
CAS: 163589-30-8 Fórmula molecular: C17H26N2O2 Peso molecular (g/mol): 290.4 Sinónimo: (2S)-N-(3-Hydroxy-2,6-dimethylphenyl)-1-propyl-2-piperidinecarboxamide; SMILES: CCCN1CCCC[C@H]1C(=O)Nc2c(C)ccc(O)c2C