CAS RN 163275-26-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
2-(2-Piridinilamino)-Cloruro de Bencenatiol Hidrocloruro, TRC
CAS: 163275-26-1 Fórmula molecular: C11H10N2S • HCl Peso molecular (g/mol): 202.283646 Sinónimo: Benzenethiol, 2-(2-pyridinylamino)-, hydrochloride (1:1) (ACI),Benzenethiol, 2-(2-pyridinylamino)-, monohydrochloride (9CI),2-(2-Pyridinylamino)benzenethiol hydrochloride,2-[(Pyridin-2-yl)amino]benzene-1-thiol hydrochloride Nombre IUPAC: 2-(piridina-2-ilamino)benzeniol; Cloruro SMILES: SC1=CC=CC=C1NC2=NC=CC=C2.Cl