CAS RN 16321-99-6
IUPAC Nombre:
[3,4-bis(acetyloxy)-5-(2-amino-6-chloro-9H-purin-9-yl)oxolan-2-yl]methyl acetate
Sinónimos:
[3,4-bis(acetyloxy)-5-(2-amino-6-chloropurin-9-yl)oxolan-2-yl]methyl acetate
Peso molecular (g/mol):
427.8
Fórmula molecular:
C16H18ClN5O7
InChi Key:
HLVGVJFVAKPFOZ-UHFFFAOYNA-N
SMILES:
CC(=O)OCC1OC(C(OC(C)=O)C1OC(C)=O)N1C=NC2=C(Cl)N=C(N)N=C12
1
–
3
de
3
resultados
1
2-Amino-6-cloro-9-(2,3,5-tri-O-acetil-Beta-D-ribofuranosil)purina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
2-Amino-6-cloro-9-(2,3,5-tri-O-acetil-Beta-D-ribofuranosil)purina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
2-Amino-6-cloro-9-(2,3,5-tri-O-acetil-Beta-D-ribofuranosil)purina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.