accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3(S)O(S)(S)(R)HOHC

CAS RN 16320-04-0

IUPAC Nombre: (1R,3aS,3bS,11aS)-11a-ethyl-1-ethynyl-1-hydroxy-1H,2H,3H,3aH,3bH,4H,5H,7H,8H,9H,11aH-cyclopenta[a]phenanthren-7-one
Sinónimos: gestrinone gestrinonum dimetriose ethylnorgestrienone gestrinone (substance) gestrinone (product) aventis brand of gestrinone gestrinona tridomose florizel brand of gestrinone
Peso molecular (g/mol): 308.42
Fórmula molecular: C21H24O2
InChi Key: BJJXHLWLUDYTGC-ANULTFPQSA-N
SMILES: CC[C@]12C=CC3=C4CCC(=O)C=C4CC[C@H]3[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados