accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3CH3H3COPOOCH3H3CCH3

CAS RN 162881-26-7

IUPAC Nombre: [phenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphoryl](2,4,6-trimethylphenyl)methanone
Sinónimos: [phenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphoryl](2,4,6-trimethylphenyl)methanone
Peso molecular (g/mol): 418.47
Fórmula molecular: C26H27O3P
InChi Key: GUCYFKSBFREPBC-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=CC(C)=C(C(=O)P(=O)(C(=O)C2=C(C)C=C(C)C=C2C)C2=CC=CC=C2)C(C)=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados