CAS RN 1622904-99-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Rufinamida-5-Carboxamida, TRC
CAS: 1622904-99-7 Fórmula molecular: C10H8F2N4O Peso molecular (g/mol): 238.19 Sinónimo: Rufinamide Impurity 3 Nombre IUPAC: 3-[(2,6-difluorofenil)metil]triazola-4-carboxamida SMILES: NC(=O)c1cnnn1Cc2c(F)cccc2F