CAS RN 1620673-07-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
PPDT2FBT (PCE9.3), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1620673-07-5 Fórmula molecular: (C{5}{2}H{7}{2}F{2}N{2}O{2}S{3})n Sinónimo: Poly[(2,5-bis(2-hexyldecyloxy)phenylene)-alt-(5,6-difluoro-4,7-di(thiophen-2-yl)benzo[c]-[1,2,5 ]thiadiazole)]