accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3SOONNFFFF

CAS RN 162054-19-5

IUPAC Nombre: 5-(4-fluorophenyl)-1-(4-methanesulfonylphenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Sinónimos: 5-(4-fluorophenyl)-1-(4-methanesulfonylphenyl)-3-(trifluoromethyl)pyrazole
Peso molecular (g/mol): 384.35
Fórmula molecular: C17H12F4N2O2S
InChi Key: JHBIMJKLBUMNAU-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)N1N=C(C=C1C1=CC=C(F)C=C1)C(F)(F)F

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados