accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3ONOONNOOOCH3

CAS RN 162042-44-6

IUPAC Nombre: 1-(1-{4-[(1-acetylpiperidin-4-yl)oxy]-2-methoxybenzoyl}piperidin-4-yl)-2,4-dihydro-1H-3,1-benzoxazin-2-one
Sinónimos: 1-(1-{4-[(1-acetylpiperidin-4-yl)oxy]-2-methoxybenzoyl}piperidin-4-yl)-4H-3,1-benzoxazin-2-one
Peso molecular (g/mol): 507.59
Fórmula molecular: C28H33N3O6
InChi Key: WDERJSQJYIJOPD-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC1=C(C=CC(OC2CCN(CC2)C(C)=O)=C1)C(=O)N1CCC(CC1)N1C(=O)OCC2=CC=CC=C12

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados