accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CCH3NCH3H3CPOOCl

CAS RN 1620086-77-2

IUPAC Nombre: 6-chloro-N,N-bis(propan-2-yl)-2,4-dihydro-1,3,2-benzodioxaphosphinin-2-amine
Sinónimos: 6-chloro-N,N-diisopropyl-4H-1,3,2-benzodioxaphosphinin-2-amine
Peso molecular (g/mol): 287.72
Fórmula molecular: C13H19ClNO2P
InChi Key: ZJPWJYRCWIYHMH-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC(C)N(C(C)C)P1OCC2=C(O1)C=CC(Cl)=C2
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados