accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 1619-57-4

IUPAC Nombre: ethyl 2,2-diethyl-3-oxobutanoate
Sinónimos: ethyl 2,2-diethyl-3-oxobutanoate
Peso molecular (g/mol): 186.25
Fórmula molecular: C10H18O3
InChi Key: WEIQRLLXVVSKIL-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCOC(=O)C(CC)(CC)C(C)=O
Punto de ebullición 
  • (2)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados