CAS RN 161767-56-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Ácido benzoico 3-Trimetilstanil, TRC
CAS: 161767-56-2 Fórmula molecular: C10 H14 O2 Sn Peso molecular (g/mol): 284.93 Nombre IUPAC: Ácido 3-trimetililnilbenzoico SMILES: C[Sn](C)(C)c1cccc(c1)C(=O)O