CAS RN 1616967-23-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
Alfa- 2-(4-metoxi-3-metilfenil)-1-metiletil](fenilmetil)amino]metil]-3-nitro-4-(fenilmetoxi)bencenometanol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
a- 2-(4-metoxi-3-metilfenil)-1-metiletil](fenilmetil)amino]metil]-3-nitro-4-(fenilmetoxi)bencenometanol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
Alfa- 2-(4-metoxi-3-metilfenil)-1-metiletil](fenilmetil)amino]metil]-3-nitro-4-(fenilmetoxi)bencenometanol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.