accessibility menu, dialog, popup

UserName

ClNH2NNONO

CAS RN 16142-27-1

IUPAC Nombre: 5-amino-3-(morpholin-4-yl)-3H-1λ⁴,2,3-oxadiazol-1-ylium chloride
Sinónimos: 5-amino-3-(morpholin-4-yl)-1λ⁴,2,3-oxadiazol-1-ylium chloride
Peso molecular (g/mol): 206.63
Fórmula molecular: C6H11ClN4O2
InChi Key: ZRFWHHCXSSACAW-UHFFFAOYSA-M
SMILES: [Cl-].NC1=CN(N=[O+]1)N1CCOCC1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados