CAS RN 1612756-29-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
NAI 1, CTR
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
NAI-N3, MedChemExpress
MedChemExpress NAI-N3 is a RNA acylation reagent that enables RNA purification. NAI-N3 is a dual-function SHAPE (selective 2-hydroxyl acylation and profiling experiment) probe (RNA structure probe and enrichment).