accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CNHO(S)CH3OOHN

CAS RN 16118-49-3

IUPAC Nombre: (1S)-1-(ethylcarbamoyl)ethyl N-phenylcarbamate
Sinónimos: (1S)-1-(ethylcarbamoyl)ethyl N-phenylcarbamate
Peso molecular (g/mol): 236.27
Fórmula molecular: C12H16N2O3
InChi Key: AMRQXHFXNZFDCH-VIFPVBQESA-N
SMILES: CCNC(=O)[C@H](C)OC(=O)NC1=CC=CC=C1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados