CAS RN 161096-82-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Ácido oxaloacético-13C4, TRC
CAS: 161096-82-8 Fórmula molecular: 13C4H4O5 Peso molecular (g/mol): 136.04 Sinónimo: Oxobutanedioic Acid-13C4,Oxalacetic Acid-13C4,2-Ketosuccinic Acid-13C4,2-Oxobutanedioic Acid-13C4,2-Oxosuccinic Acid-13C4,Ketosuccinic Acid-13C4,NSC 284205-13C4,NSC 77688-13C4,OAA-13C4,Oxaloacetic Acid-13C4,Oxaloethanoic Acid-13C4,Oxosuccinic Acid-13C4,α-Ketosuccinic Acid-13C4 SMILES: O=[13C]([13C]([13CH2][13C](O)=O)=O)O