CAS RN 161050-58-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Metoxifenozida, TRC
CAS: 161050-58-4 Fórmula molecular: C22 H28 N2 O3 Peso molecular (g/mol): 368.47 Sinónimo: Methoxyfenozide,Benzoic acid, 3-methoxy-2-methyl-, 2-(3,5-dimethylbenzoyl)-2-(1,1-dimethylethyl)hydrazide (9CI, ACI),3,5-Dimethylbenzoic acid N-tert-butyl-N-(3-methoxy-2-methylbenzoyl)hydrazide,Intrepid,Intrepid (pesticide),Methoxyfenozide,Methoxyphenozide,Prodigy 240SC,RG 102398,RH 112485,RH 2485,Runner Nombre IUPAC: N'-tert-butil-N'-(3,5-dimetilbenzoilo)-3-metoxi-2-metilbenzohidrazida SMILES: COc1cccc(C(=O)NN(C(=O)c2cc(C)cc(C)c2)C(C)(C)C)c1C