accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3SOOOOOFFF

CAS RN 160969-03-9

IUPAC Nombre: 2-[2-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenoxy]ethyl methanesulfonate
Sinónimos: 2-[2-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenoxy]ethyl methanesulfonate
Peso molecular (g/mol): 314.28
Fórmula molecular: C11H13F3O5S
InChi Key: HOJMCBMXHWZNKX-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CS(=O)(=O)OCCOC1=CC=CC=C1OCC(F)(F)F

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados