CAS RN 160896-45-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Hosenkoside F, MedChemExpress
MedChemExpress Hosenkoside F is a baccharane glycoside isolated from the seeds of impatiens balsamina.