accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COONN

CAS RN 160446-18-4

IUPAC Nombre: methyl 4-[(1H-imidazol-1-yl)methyl]benzoate
Sinónimos: methyl 4-(imidazol-1-ylmethyl)benzoate
Peso molecular (g/mol): 216.24
Fórmula molecular: C12H12N2O2
InChi Key: HMWIIHIOSBESMH-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC(=O)C1=CC=C(CN2C=CN=C2)C=C1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados