CAS RN 16033-73-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Trimera lineal de tereftalato de etileno, TRC
CAS: 16033-73-1 Fórmula molecular: C32H30O14 Peso molecular (g/mol): 638.57 Sinónimo: Terephthalic Acid Ester with Ethylene Glycol,Bis(2-hydroxyethyl) O,O'-((terephthaloylbis(oxy))bis(ethane-2,1-diyl)) Diterephthalate,Ethylene Glycol Terephthalate (4:3),Terephthalic Acid 2-Hydroxyethyl Ester Trimol Ester 2-Hydroxyethyl Ester; SMILES: O=C(OCCO)C1=CC=C(C(OCCOC(C2=CC=C(C(OCCOC(C3=CC=C(C(OCCO)=O)C=C3)=O)=O)C=C2)=O)=O)C=C1