accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 160255-06-1

IUPAC Nombre: 3-(ethyldimethylazaniumyl)propane-1-sulfonate
Sinónimos: ethyl dimethyl ammonio propane sulfonate
Peso molecular (g/mol): 195.28
Fórmula molecular: C7H17NO3S
InChi Key: NNCRHRDBFDCWPA-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC[N+](C)(C)CCCS([O-])(=O)=O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados