accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COOOHO

CAS RN 16024-56-9

IUPAC Nombre: 2-(2-methoxyethoxy)acetic acid
Sinónimos: (2-methoxyethoxy)acetic acid
Peso molecular (g/mol): 134.13
Fórmula molecular: C5H10O4
InChi Key: CLLLODNOQBVIMS-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COCCOCC(O)=O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados