CAS RN 1599477-75-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
GPR120 Agonist 3, MedChemExpress
MedChemExpress GPR120 Agonist 3 is a selective Gpr120 agonist with a logEC50 of −7.62.