CAS RN 1597402-27-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Tocris Bioscience™ KYT 0353
Potent and selective inhibitor of L-type amino acid transporter 1 (LAT1)