CAS RN 15935-54-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
Ácido carboxílico de ibuprofeno (mezcla de diastereomeros), TRC
CAS: 15935-54-3 Fórmula molecular: C13 H16 O4 Peso molecular (g/mol): 236.26 Sinónimo: Benzenepropanoic acid, 4-(1-carboxyethyl)-α-methyl- (9CI),2,4'-(2-Carboxypropyl)phenylpropionic acid,2-[4-(2-Carboxypropyl)phenyl]propionic acid,4-(2-Carboxypropyl)-α-methylbenzeneacetic acid,Carboxyibuprofen,Ibuprofen COOH,3-[4-(1-Carboxyethyl)phenyl]-2-methylpropanoic acid,2-Carboxyibuprofen Nombre IUPAC: 3-[4-(1-carboxietil)fenilo]-2-ácido metilpropanoico SMILES: CC(Cc1ccc(cc1)C(C)C(=O)O)C(=O)O