CAS RN 159308-02-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
Éster metílico del ácido alfa-[(4,6-dimetoxi-2-pirimidinil)oxi]-beta-metil-beta-fenoxi-bencenopropanoico (mezcla de diastereómeros), TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Éster metílico del ácido alfa-[(4,6-dimetoxi-2-pirimidinil)oxi]-beta-metil-beta-fenoxi-bencenopropanoico (mezcla de diastereómeros), TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
Éster metílico del ácido alfa-[(4,6-dimetoxi-2-pirimidinil)oxi]-beta-metil-beta-fenoxi-bencenopropanoico (mezcla de diastereómeros), TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.