CAS RN 158932-33-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
rac Secoisolariciresinol Diglucósido, TRC
CAS: 158932-33-3 Fórmula molecular: C32 H46 O16 Peso molecular (g/mol): 686.7 Sinónimo: Secoisolariciresinol Diglycoside, Seco-Isolariciresinol Diglycoside Nombre IUPAC: (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2R,3R)-2,3-bis[(4-hidroxi-3-metoxifenil)metilo]-4-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxibutoxi]-6-(hidroximetil)oxano-3,4,5-triol SMILES: COc1cc(C[C@@H](CO[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](CO[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)Cc4ccc(O)c(OC)c4)ccc1O