CAS RN 1588523-04-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
N-Etil-2-hidroxisuccinimida-d5, TRC
CAS: 1588523-04-9 Fórmula molecular: C6H4D5NO3 Peso molecular (g/mol): 148.17 Sinónimo: 1-(ethyl-d5)-3-hydroxypyrrolidine-2,5-dione SMILES: O=C(N1C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])C(O)CC1=O