accessibility menu, dialog, popup

UserName

NN

CAS RN 1588-89-2

IUPAC Nombre: 2,3-diphenylpyrazine
Sinónimos: 2,3-diphenylpyrazine
Peso molecular (g/mol): 232.29
Fórmula molecular: C16H12N2
InChi Key: PTZIVVDMBCVSMR-UHFFFAOYSA-N
SMILES: C1=CC=C(C=C1)C1=NC=CN=C1C1=CC=CC=C1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados