CAS RN 158636-97-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
2-(3-(terc-Butilamino)-2-hidroxipropil)-4-morfolino-1,2,5-tiadiazol-3(2H)-ona (> 90%), CTR
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
2-(3-(terc-Butilamino)-2-hidroxipropil)-4-morfolino-1,2,5-tiadiazol-3(2H)-ona (> 90%), CTR
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.