CAS RN 158013-42-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
MedChemExpress meta-iodoHoechst 33258
MedChemExpress Hoechst stains are part of a family of blue fluorescent dyes used to stain DNA.