CAS RN 158013-41-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
MedChemExpress ortho-iodoHoechst 33258
MedChemExpress ortho-iodoHoechst 33258 is part of a family of blue fluorescent dyes used to stain DNA.