CAS RN 157974-36-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
N6-[2-(2-Furanil)-2-oxoetil]-L-lisina Dihidrocloruro, TRC
CAS: 157974-36-2 Fórmula molecular: C12H20Cl2N2O4 Peso molecular (g/mol): 327.2 Sinónimo: (S)-2-Amino-6-((2-(furan-2-yl)-2-oxoethyl)amino)hexanoic Acid Dihydrochloride SMILES: OC([C@@H](N)CCCCNCC(C1=CC=CO1)=O)=O.Cl.Cl