CAS RN 157615-33-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
3,5-Dimetil-2-vinilpirazina, TRC
CAS: 157615-33-3 Fórmula molecular: C8H10N2 Peso molecular (g/mol): 134.18 Sinónimo: 2-Ethenyl-3,5-dimethylpyrazine SMILES: C=CC1=NC=C(C)N=C1C