CAS RN 1576-14-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
4-Nitro Propofol, TRC
CAS: 1576-14-3 Fórmula molecular: C12H17NO3 Peso molecular (g/mol): 223.27 Sinónimo: 4-Nitro-2,6-diisopropylphenol,2,6-Bis(1-methylethyl)-4-nitro-phenol,2,6-Diisopropyl-4-nitrophenol Nombre IUPAC: 4-nitro-2,6-di(propan-2-il)fenol SMILES: CC(C)c1cc(cc(C(C)C)c1O)[N+](=O)[O-]