CAS RN 157503-18-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
6-Maleimido-1-hexanol, TRC
CAS: 157503-18-9 Fórmula molecular: C10 H15 N O3 Peso molecular (g/mol): 197.23 Sinónimo: 1-(6-Hydroxyhexyl)-1H-pyrrole-2,5-dione Nombre IUPAC: 1-(6-hidroxihexil)pirrol-2,5-diona SMILES: OCCCCCCN1C(=O)C=CC1=O