CAS RN 157487-95-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Sal de sodio fosfato de dimetilo-13C2, TRC
CAS: 157487-95-1 Fórmula molecular: 13C2H6NaO4P Peso molecular (g/mol): 150.02 Sinónimo: Phosphoric Acid Dimethyl Ester-13C2 Sodium Salt,Dimethyl-13C2 Monosodium Phosphate,Dimethyl-13C2 Sodium Phosphate,Monosodium Dimethyl-13C2 Phosphate,Sodium Dimethyl-13C2 Phosphate; Nombre IUPAC: fosfato de sodio di(metil-13C) SMILES: O=P(O[13CH3])(O[Na])O[13CH3]