CAS RN 1574867-65-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
Éster tetra t-butílico de cloruro de isodesmosina N4-Boc-N1,N2,N3-diboc, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Éster tetra t-butílico de cloruro de isodesmosina N4-Boc-N1,N2,N3-diboc, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
Éster tetra t-butílico de cloruro de isodesmosina N4-Boc-N1,N2,N3-diboc, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.