accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OPOOH3CH3CNO

CAS RN 157230-67-6

IUPAC Nombre: 2-(diethoxyphosphoryl)-2-methyl-3,4-dihydro-2H-pyrrol-1-ium-1-olate
Sinónimos: 2-(diethoxyphosphoryl)-2-methyl-3,4-dihydropyrrol-1-ium-1-olate
Peso molecular (g/mol): 235.22
Fórmula molecular: C9H18NO4P
InChi Key: OKCDBZSDRSXFIB-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CCOP(=O)(OCC)C1(C)CCC=[N+]1[O-]

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados