accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3NH3CH3COHOHO

CAS RN 15715-58-9

IUPAC Nombre: carbonic acid; triethylamine
Sinónimos: carbonic acid; triethylamine
Peso molecular (g/mol): 163.22
Fórmula molecular: C7H17NO3
InChi Key: AFQIYTIJXGTIEY-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC(O)=O.CCN(CC)CC

 No hay refinamientos