CAS RN 156783-96-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Carbonato de etil 2,2,2-trifluoroetilo, TRC
CAS: 156783-96-9 Fórmula molecular: C5 H7 F3 O3 Peso molecular (g/mol): 172.102 Sinónimo: 2,2,2-Trifluoroethyl Ethyl Carbonate; Nombre IUPAC: Carbonato de etil 2,2,2-trifluoroetilo SMILES: CCOC(=O)OCC(F)(F)F