accessibility menu, dialog, popup

UserName

HNOOHN

CAS RN 156270-06-3

IUPAC Nombre: 1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carboxylic acid
Sinónimos: 1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carboxylic acid
Peso molecular (g/mol): 162.15
Fórmula molecular: C8H6N2O2
InChi Key: KYBIRFFGAIFLPM-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC(=O)C1=CNC2=NC=CC=C12

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados